Gellan gum, powder
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIPG434-100G BIPG434-1KG BIPG434-500G
APOSBIPG434-100GEA 95 EUR
APOSBIPG434-100G APOSBIPG434-1KG APOSBIPG434-500G
Gellan gum, powder
Gellan gum
Smeltpunt: >70 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00131909
CAS nummer: 71010-52-1