Riboflavine (vitamin B2)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIR0613-100G BIR0613-25G
APOSBIR0613-100GEA 29.2 EUR
APOSBIR0613-100G APOSBIR0613-25G
Riboflavine (vitamin B2)
Riboflavine (vitamin B2)
Formule: C₁₇H₂₀N₄O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005022
CAS nummer: 83-88-5
EINECS: 201-507-1