L(+)-Serine ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIS0718-100G BIS0718-1KG BIS0718-500G
APOSBIS0718-100GEA 22 EUR
APOSBIS0718-100G APOSBIS0718-1KG APOSBIS0718-500G
L(+)-Serine ≥99%
L(+)-Serine
USP, pyrogen free
  • Cell culture tested
Formule: C₃H₇NO₃
Smeltpunt: 214…224 °C
Dichtheid: 0,67 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00064224
CAS nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable