Sarcosine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIS0907-100G BIS0907-25G BIS0907-5G
APOSBIS0907-100GEA 110 EUR
APOSBIS0907-100G APOSBIS0907-25G APOSBIS0907-5G
Sarcosine hydrochloride
Sarcosine hydrochloride
Formule: C₃H₈ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012609
CAS nummer: 637-96-7
EINECS: 211-310-2