Syringaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
BIS1001-100G BIS1001-25G BIS1001-500G
APOSBIS1001-100GEA 107 EUR
APOSBIS1001-100G APOSBIS1001-25G APOSBIS1001-500G
Syringaldehyde 98%
Syringaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Kookpunt: 192…193 °C/14mmHg
Smeltpunt: 110…113 °C
Dichtheid: 1,013 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006943
CAS nummer: 134-96-3
EINECS: 205-167-5