Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Scopoletin, 7-Hydroxy-6-methoxy-2H-chromen-2-one
BIS1402-100MG BIS1402-500MG BIS1402-1G
APOSBIS1402-100MGEA 51.2 EUR
APOSBIS1402-100MG APOSBIS1402-500MG APOSBIS1402-1G
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Scopoletin (7-hydroxy-6-methoxycumarin)
Dye to detect active oxygen species during the oxidative burst.
Formule: C₁₀H₈O₄
Smeltpunt: 203…205 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00006872
CAS nummer: 92-61-5
EINECS: 202-177-9