Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: N1,N1'-(Butane-1,4-diyl)bis(propane-1,3-diamine), Spermine
BIS2403-25G BIS2403-5G
APOSBIS2403-25GEA 271 EUR
APOSBIS2403-25G APOSBIS2403-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine) ≥98%
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)
Formule: C₁₀H₂₆N₄
Kookpunt: 150 °C/5mmHg
Smeltpunt: 28…30 °C
Dichtheid: 0,937 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00008215
CAS nummer: 71-44-3
EINECS: 200-754-2
UN: 3259
ADR: 8,II