D-(+)-Sucrose
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
APOSBIS3391-500GEA
16.2
EUR
APOSBIS3391-500G
APOSBIS3391-1KG
D-(+)-Sucrose
D-(+)-Sucrose
- Plant tissue culture tested
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁ MW: 342,3 g/mol Smeltpunt: 185…190 °C Dichtheid: 1,58 g/cm³ (25 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00006626 CAS nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 |