Streptozocin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-Methyl-1-nitroso-3-((2S,3R,4R,5S,6R)-2,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3-yl)urea, Streptozotocin
BIS4356-1G BIS4356-250MG BIS4356-500MG
APOSBIS4356-1GEA 707 EUR
APOSBIS4356-1G APOSBIS4356-250MG APOSBIS4356-500MG
Streptozocin
Streptozocin
Potent methylating agent for DNA
Formule: C₈H₁₅N₃O₇
Smeltpunt: 121 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00006607
CAS nummer: 18883-66-4