Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Spermine Dihydrate
BIS5944-25G BIS5944-5G
APOSBIS5944-25GEA 421 EUR
APOSBIS5944-25G APOSBIS5944-5G
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Spermine-(N,N'-bis(3-aminopropyl)-1,4-butanediamine)dihydrate
Formule: C₁₀H₂₆N₄·2H₂O
Smeltpunt: 63…64 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 403982-64-9
UN: 3259
ADR: 8,II