Sinapic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIS8112-5G BIS8112-25G BIS8112-100G
APOSBIS8112-5GEA 22 EUR
APOSBIS8112-5G APOSBIS8112-25G APOSBIS8112-100G
Sinapic acid 98%
Sinapic acid
  • Protein
Formule: C₁₁H₁₂O₅
Smeltpunt: 195…202 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00004401
CAS nummer: 530-59-6
EINECS: 208-487-3