VX-745
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-(2,6-Dichlorophenyl)-2-((2,4-difluorophenyl)thio)-6H-pyrimido[1,6-b]pyridazin-6-one, Neflamapimod
BISN0180-5MG BISN0180-10MG BISN0180-50MG
APOSBISN0180-5MGEA 73 EUR
APOSBISN0180-5MG APOSBISN0180-10MG APOSBISN0180-50MG
VX-745
VX-745
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₉H₉Cl₂F₂N₃OS
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD09834070
CAS nummer: 209410-46-8