VX-11e
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (S)-4-(2-((2-Chloro-4-fluorophenyl)amino)-5-methylpyrimidin-4-yl)-N-(1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl)-1H-pyrrole-2-carboxamide, VX11e, VX 11e, VX-11e, 4-[2-(2-chloro-4-fluoroanilino)-5-methylpyrimidin-4-yl]-N-[(1S)-1-(3-chlorophenyl)-2-hydroxyethyl]-1H-pyrrole-2-carboxamide
BISN0184-1MG BISN0184-5MG BISN0184-10MG
APOSBISN0184-1MGEA 87.6 EUR
APOSBISN0184-1MG APOSBISN0184-5MG APOSBISN0184-10MG
VX-11e
VX-11e
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₄H₂₀Cl₂FN₅O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD18433366
CAS nummer: 896720-20-0