3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3'-Methoxy-3,4',5,7-tetrahydroxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one, Isorhamnetin, 3'-Methylquercetin, 3-Methylquercetin
BISN0190-1MG BISN0190-5MG BISN0190-10MG
APOSBISN0190-1MGEA 87.6 EUR
APOSBISN0190-1MG APOSBISN0190-5MG APOSBISN0190-10MG
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
3,5,7,4'-Tetrahydroxy-3'-methoxyflavone
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₆H₁₂O₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00017310
CAS nummer: 480-19-3