LJI-308
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0194-2MG BISN0194-5MG BISN0194-10MG
APOSBISN0194-2MGEA 176 EUR
APOSBISN0194-2MG APOSBISN0194-5MG APOSBISN0194-10MG
LJI-308
LJI-308
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₁H₁₈F₂N₂O₂
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD29905461
CAS nummer: 1627709-94-7