Binimetinib
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0213-5MG BISN0213-10MG BISN0213-50MG
APOSBISN0213-5MGEA 80.4 EUR
APOSBISN0213-5MG APOSBISN0213-10MG APOSBISN0213-50MG
Binimetinib
Binimetinib
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₇H₁₅BrF₂N₄O₃
Smeltpunt: 215…222 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22124525
CAS nummer: 606143-89-9