(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0215-5MG BISN0215-10MG BISN0215-25MG
APOSBISN0215-5MGEA 162 EUR
APOSBISN0215-5MG APOSBISN0215-10MG APOSBISN0215-25MG
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
(R)-N-(2,3-Dihydroxypropoxy)-3,4-difluoro-2-(2-fluoro-4-iodophenylamino)benzamide
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₆H₁₄F₃IN₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08435926
CAS nummer: 391210-10-9