Pamapimod
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0219-1MG BISN0219-5MG
APOSBISN0219-1MGEA 191 EUR
APOSBISN0219-1MG APOSBISN0219-5MG
Pamapimod
Pamapimod
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₉H₂₀F₂N₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14105621
CAS nummer: 449811-01-2