Ralimetinib dimesylate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0222-1MG BISN0222-5MG BISN0222-10MG
APOSBISN0222-1MGEA 80.4 EUR
APOSBISN0222-1MG APOSBISN0222-5MG APOSBISN0222-10MG
Ralimetinib dimesylate
LY2228820
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₆H₃₇FN₆O₆S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD28101032
CAS nummer: 862507-23-1