(E/Z)-BIX02189
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen:
3-[[[3-[(Dimethylamino)methyl]phenyl]amino]phenylmethylene]-2,3-dihydro-N,N-dimethyl-2-oxo-1H-indole-6-carboxamide, BIX-02189 (Random Configuration), BIX-02189
BISN0224-1MG
BISN0224-5MG
BISN0224-10MG
APOSBISN0224-1MGEA
139
EUR
APOSBISN0224-1MG
APOSBISN0224-5MG
APOSBISN0224-10MG
(E/Z)-BIX02189
(E/Z)-BIX02189
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule:
C₂₇H₂₈N₄O₂ MW: 440.54 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD18074528 CAS nummer: 1094614-85-3 |