CC-90003
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0236-25MG BISN0236-50MG
APOSBISN0236-25MGEA 220 EUR
APOSBISN0236-25MG APOSBISN0236-50MG
CC-90003
CC-90003
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₂H₂₁F₃N₆O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD31692404
CAS nummer: 1621999-82-3