Skepinone-L
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0248-1MG BISN0248-5MG BISN0248-10MG
APOSBISN0248-1MGEA 104 EUR
APOSBISN0248-1MG APOSBISN0248-5MG APOSBISN0248-10MG
Skepinone-L
Skepinone-L
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₄H₂₁F₂NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22572738
CAS nummer: 1221485-83-1