Pluripotin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: N-(3-(7-((1,3-Dimethyl-1H-pyrazol-5-yl)amino)-1-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyrimido[4,5-d]pyrimidin-3(4H)-yl)-4-methylphenyl)-3-(trifluoromethyl)benzamide
BISN0279-5MG BISN0279-25MG
APOSBISN0279-5MGEA 219 EUR
APOSBISN0279-5MG APOSBISN0279-25MG
Pluripotin
Pluripotin
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₇H₂₅F₃N₈O₂
MW: 550.546 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20527253
CAS nummer: 839707-37-8