SB242235
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0286-1MG BISN0286-5MG BISN0286-25MG
APOSBISN0286-1MGEA 87.6 EUR
APOSBISN0286-1MG APOSBISN0286-5MG APOSBISN0286-25MG
SB242235
SB242235
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₉H₂₀FN₅O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690575
CAS nummer: 193746-75-7