CH4987655
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: RO4987655, 3,4-Difluoro-2-((2-fluoro-4-iodophenyl)amino)-N-(2-hydroxyethoxy)-5-((3-oxo-1,2-oxazinan-2-yl)methyl)benzamide
BISN0293-5MG BISN0293-10MG
APOSBISN0293-5MGEA 417 EUR
APOSBISN0293-5MG APOSBISN0293-10MG
CH4987655
CH4987655
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₂₀H₁₉F₃IN₃O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD19443685
CAS nummer: 874101-00-5