AZD-8330
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0298-5MG BISN0298-10MG BISN0298-50MG
APOSBISN0298-5MGEA 176 EUR
APOSBISN0298-5MG APOSBISN0298-10MG APOSBISN0298-50MG
AZD-8330
AZD-8330
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₆H₁₇FIN₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18384989
CAS nummer: 869357-68-6