FR180204
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: FR180204, FR 180204, FR-180204, 5-(2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine, 5-(2-Phenylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridazin-3-amine
BISN0306-1MG BISN0306-5MG BISN0306-10MG
APOSBISN0306-1MGEA 38 EUR
APOSBISN0306-1MG APOSBISN0306-5MG APOSBISN0306-10MG
FR180204
FR180204
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formule: C₁₈H₁₃N₇
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14585805
CAS nummer: 865362-74-9