Kaempferol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3,5,7-Trihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
BISN0318-100MG BISN0318-250MG
APOSBISN0318-100MGEA 110 EUR
APOSBISN0318-100MG APOSBISN0318-250MG
Kaempferol
Kaempferol
Formule: C₁₅H₁₀O₆
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016938
CAS nummer: 520-18-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III