Shikonin
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (R)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-methylpent-3-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione, Tokyo Violet, 5,8-Dihydroxy-2-[(1R)-1-hydroxy-4-methyl-3-penten-1-yl]-1,4-naphthalenedione, C.I. 75535
BISN0323-10MG BISN0323-50MG BISN0323-100MG
APOSBISN0323-10MGEA 73 EUR
APOSBISN0323-10MG APOSBISN0323-50MG APOSBISN0323-100MG
Shikonin
Shikonin
Formule: C₁₆H₁₆O₅
MW: 288.3 g/mol
Smeltpunt: 147 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075680
CAS nummer: 517-89-5