PX 12
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0324-5MG BISN0324-50MG BISN0324-100MG
APOSBISN0324-5MGEA 92.1 EUR
APOSBISN0324-5MG APOSBISN0324-50MG APOSBISN0324-100MG
PX 12
PX 12
Formule: C₇H₁₂N₂S₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18086851
CAS nummer: 141400-58-0