Boceprevir
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
BISN0326-5MG BISN0326-50MG BISN0326-100MG
APOSBISN0326-5MGEA 93.5 EUR
APOSBISN0326-5MG APOSBISN0326-50MG APOSBISN0326-100MG
Boceprevir
Boceprevir
Formule: C₂₇H₄₅N₅O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22208555
CAS nummer: 394730-60-0