2,3-O-Isopropylidene-α,β-D-ribofuranose
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4R,5R)-5-((R)-1,2-Dihydroxyethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carbaldehyde
BISY003-1G BISY003-5G BISY003-25G
APOSBISY003-1GEA 64.3 EUR
APOSBISY003-1G APOSBISY003-5G APOSBISY003-25G
2,3-O-Isopropylidene-α,β-D-ribofuranose
2,3-O-Isopropylidene-alpha,beta-D-ribofuranose
Formule: C₈H₁₄O₅
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01075718
CAS nummer: 13199-25-2