D(+)-Trehalose dihydraat
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
BIT0136-100G
BIT0136-500G
BIT0136-1KG
APOSBIT0136-100GEA
29.2
EUR
APOSBIT0136-100G
APOSBIT0136-500G
APOSBIT0136-1KG
D(+)-Trehalose dihydraat
D(+)-Trehalose dihydraat
Formule:
C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O MW: 378.33 g/mol Smeltpunt: 97…99 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00071594 CAS nummer: 6138-23-4 EINECS: 202-739-6 |