Tiamulin fumarate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIT0157-1G BIT0157-250MG BIT0157-5G
APOSBIT0157-1GEA 80.4 EUR
APOSBIT0157-1G APOSBIT0157-250MG APOSBIT0157-5G
Tiamulin fumarate
Tiamulin fumarate
  • Antibodies
Formule: C₃₂H₅₁NO₈S
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00145407
CAS nummer: 55297-96-6