L(-)-Tyrosine ≥99.5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIT0721-100G BIT0721-1KG BIT0721-500G
APOSBIT0721-100GEA 22 EUR
APOSBIT0721-100G APOSBIT0721-1KG APOSBIT0721-500G
L(-)-Tyrosine ≥99.5%
L(-)-Tyrosine
Ph.Eur, pyrogen free
Formule: C₉H₁₁NO₃
Dichtheid: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002606
CAS nummer: 60-18-4
EINECS: 200-460-4
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable