TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-{[2-Hydroxy-1,1-bis(hydroxymethyl)ethyl]amino}-1-propanesulphonic acid, N-Tris(hydroxymethyl)methyl-3-aminopropanesulphonic acid
BIT3005-100G BIT3005-1KG BIT3005-250G
APOSBIT3005-100GEA 29.2 EUR
APOSBIT3005-100G APOSBIT3005-1KG APOSBIT3005-250G
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid) ≥99%
TAPS (3-(tris(hydroxymethyl)methylamino)propane-1-sulphonic acid)
Biological buffer - useful range 7.7-9.1
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formule: C₇H₁₇NO₆S
MW: 243.28 g/mol
Smeltpunt: 230…235 °C (ontbinding)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007538
CAS nummer: 29915-38-6