TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid) ≥99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIT3007-100G BIT3007-1KG BIT3007-500G
APOSBIT3007-100GEA 49.7 EUR
APOSBIT3007-100G APOSBIT3007-1KG APOSBIT3007-500G
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid) ≥99%
TES (2-(tris(hydroxymethyl)methylamino)ethane-1-sulphonic acid)
Biological buffer - useful range 6.8-8.2
  • Assay (by titration) >99%
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
Formule: C₆H₁₅NO₆S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007532
CAS nummer: 7365-44-8
EINECS: 230-906-3
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable