Tetrazolium blue chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Blue Tetrazolium, 3,3′-(3,3′-Dimethoxy[1,1′-biphenyl]-4,4′-diyl)-bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium) dichloride, 3,3'-(3,3'-Dimethoxy-4,4'-biphenylene)bis(2,5-diphenyl-2H-tetrazolium chloride), BTC, 3,3′-Dianisole-4,4′-bis(3,5-diphenyltetrazolium chloride), Blue Tetrazolium chloride
BIT3025-10G BIT3025-5G BIT3025-25G
APOSBIT3025-10GEA 95 EUR
APOSBIT3025-10G APOSBIT3025-5G APOSBIT3025-25G
Tetrazolium blue chloride
Tetrazolium blue chloride
Formule: C₄₀H₃₂Cl₂N₈O₂
MW: 727.65 g/mol
Smeltpunt: 255 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040933
CAS nummer: 1871-22-3
Merck Index: 12,09380