2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-s-triazine, 2,4,6-Tri(2-pyridyl)-1,3,5-triazine, 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
BIT3089-10G BIT3089-25G BIT3089-5G
APOSBIT3089-10GEA 43.8 EUR
APOSBIT3089-10G APOSBIT3089-25G APOSBIT3089-5G
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
2,4,6-Tris(2-pyridyl)-1,3,5-triazine
Formule: C₁₈H₁₂N₆
MW: 312.33 g/mol
Smeltpunt: 247…249 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006045
CAS nummer: 3682-35-7
EINECS: 222-965-9