L-Tyrosine disodium salt
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIT3156-100G BIT3156-25G
APOSBIT3156-100GEA 95 EUR
APOSBIT3156-100G APOSBIT3156-25G
L-Tyrosine disodium salt
L-Tyrosine disodium salt
Formule: C₁₈H₂₀N₂Na₂O₆
MW: 406.346 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
CAS nummer: 69847-45-6