N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1,2-Bis(dimethylamino)ethane, TMEDA, N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
BIT7140-100ML BIT7140-250ML
APOSBIT7140-100MLEA 29.2 EUR
APOSBIT7140-100ML APOSBIT7140-250ML
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
N,N,N',N'-Tetramethylethyleendiamine
Formule: C₆H₁₆N₂
Kookpunt: 120…122 °C
Smeltpunt: –55 °C
Dichtheid: 0,775 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 20 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008335
CAS nummer: 110-18-9
UN: 2372
ADR: 3,II