Uridine 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
BIU0400-100G BIU0400-250G BIU0400-25G
APOSBIU0400-100GEA 80.4 EUR
APOSBIU0400-100G APOSBIU0400-250G APOSBIU0400-25G
Uridine 99%
Uridine
Formule: C₉H₁₂N₂O₆
MW: 244.20 g/mol
Smeltpunt: 163…169 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00006526
CAS nummer: 58-96-8
EINECS: 200-407-5