L(+)-Valine ≥99.5%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: H-Val-OH, Valine, (S)-(+)-Valine
BIV0722-100G BIV0722-1KG
APOSBIV0722-100GEA 22 EUR
APOSBIV0722-100G APOSBIV0722-1KG
L(+)-Valine ≥99.5%
L(+)-Valine
USP, pyrogen free
Formule: C₅H₁₁NO₂
Smeltpunt: 295…300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064220
CAS nummer: 72-18-4
EINECS: 200-773-6