Vanillic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIV1001-100G BIV1001-25G
APOSBIV1001-100GEA 36.6 EUR
APOSBIV1001-100G APOSBIV1001-25G
Vanillic acid
Vanillic acid
Formule: C₈H₈O₄
Smeltpunt: 208…214 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002551
CAS nummer: 121-34-6
EINECS: 204-466-8