Vitamin B12 (cyanocobalamin) USP
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
BIV6236-1G
BIV6236-250MG
BIV6236-5G
APOSBIV6236-1GEA
65.8
EUR
APOSBIV6236-1G
APOSBIV6236-250MG
APOSBIV6236-5G
Vitamin B12 (cyanocobalamin) USP
Vitamin B12 (cyanocobalamin)
Formule:
C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P Smeltpunt: >300 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00151092 CAS nummer: 68-19-9 |