Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Methyl-3-((7R,11R,E)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-en-1-yl)naphthalene-1,4-dione
BIV6240-1G BIV6240-25G BIV6240-5G
APOSBIV6240-1GEA 22 EUR
APOSBIV6240-1G APOSBIV6240-25G APOSBIV6240-5G
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Vitamin K1 (phytomenadione, phylloquinone)
Formule: C₃₁H₄₆O₂
Kookpunt: ∼140 °C/0,001mmHg
Smeltpunt: ∼ …20 °C
Dichtheid: 0,984 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00214063
CAS nummer: 84-80-0