Xanthine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
BIX1002-100G BIX1002-250G BIX1002-25G
APOSBIX1002-100GEA 110 EUR
APOSBIX1002-100G APOSBIX1002-250G APOSBIX1002-25G
Xanthine
Xanthine
Formule: C₅H₄N₄O₂
Smeltpunt: 300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078453
CAS nummer: 69-89-6
EINECS: 200-718-6