Hexaamminecobalt trichloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
IN0745-25G IN0745-100G IN0745-500G
APOSIN0745-25GEA 125 EUR
APOSIN0745-25G APOSIN0745-100G APOSIN0745-500G
Hexaamminecobalt trichloride
Hexaamminecobalt trichloride
Formule: H₁₈CoCl₃N₆
Smeltpunt: 217 °C
Dichtheid: 1,71 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00036304
CAS nummer: 10534-89-1