Aluminium 99.999%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Aluminum
IN1003-1KG IN1003-250G
APOSIN1003-1KGEA 0 EUR
APOSIN1003-1KG APOSIN1003-250G
Aluminium 99.999%
Aluminium
Formule: Al
MW: 26.98 g/mol
Kookpunt: 2467 °C
Smeltpunt: 660.1 °C
Dichtheid: 2.699 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00134029
CAS nummer: 7429-90-5
UN: 3178
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,00321