Dikaliumtetrachloroplatinaat 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
IN1004-1G IN1004-5G
APOSIN1004-1GEA 73 EUR
APOSIN1004-1G APOSIN1004-5G
Dikaliumtetrachloroplatinaat 95%
Dikaliumtetrachloroplatinaat
Formule: Cl₄K₂Pt
Dichtheid: 3,38 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00011378
CAS nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1,III